Learn More
Nystatine, Fisher BioReagents
Code produit 10034587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10034587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10034587 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP29495
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Modifie la perméabilité membranaire et permet la fuite d’ions potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nystatin
Type Nystatine
Forme physique Solide
CAS 1400-61-9
Source Streptomyces Noursei
Perte à la dessiccation < 5.0%
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 4400 U/mg
Quantité 5 g
Formule moléculaire C47H75NO17
Merck Index 15, 6825
Clé InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Nom IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaène-38-carb
Poids moléculaire (g/mol) 926.107
CID PubChem 133640190
Poids de la formule 926.1