Learn More
Nystatine, MP Biomedicals™
Code produit 17620907 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 kU
Conditionnement:
500ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17620907 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17620907 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02194534.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    36.75€ / 500ku
    Économisez 1.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
La nystatine est un antibiotique antifongique obtenu à partir de Streptomyces noursei.
La nystatine A est étroitement liée à l’amphotéricine B. Toutes deux sont une lactone macrocyclique contenant un anneau cétal, un système polyène entièrement-trans et une fraction de mycosamine (3-amino-3-désoxyrhamnose). La nystatine agit probablement en se liant aux stérols dans la membrane cellulaire du champignon avec un changement de perméabilité membranaire consécutif, permettant ainsi la fuite des composants intracellulaires. Elle est absorbée en très petites quantités après administration orale. La majeure partie de la nystatine administrée par voie orale se retrouve inchangée dans les selles.
  • Le nystatine agit en se liant aux ergostérols dans les membranes cellulaires fongiques, en augmentant la perméabilité de la membrane et en créant des canaux ioniques à base de nystatine/ergostérol.
  • Elle fonctionne également comme réactif d’inhibition des radeaux lipidiques et comme cholestérol associé à la membrane.
  • On sait qu’il s’agit d’un mélange, mais la composition exacte n’a pas été complètement élucidée.
  • La concentration de travail est de 50 mg/l pour les levures et les champignons.
    Spécification
    Forme physique Poudre
    Absorbance 290, 305, 320 ±2 nm (max (éthanol))
    CAS 1400-61-9
    pH 6 à 8 (solution aqueuse à 3 %)
    Point de fusion >160 °C (littérature)
    Perte à la dessiccation <8%
    Quantité 500 kU
    Formule moléculaire C47H75NO17
    Application validée Culture cellulaire
    Synonyme Mycostatin; Fungicidin
    Informations sur la solubilité Très légèrement soluble dans l’eau (efficace en suspension) ; légèrement à parcimonieusement soluble en alcool, en méthanol, en alcool n-propylique et en alcool n-butylique ; insoluble en chloroforme, dans l’éther et dans le benzène.
    Clé InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
    SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
    Nom IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaène-38-carb
    Poids moléculaire (g/mol) 926.107
    CID PubChem 133640190
    Poids de la formule 926,11g/mol
    Qualité Culture cellulaire