Learn More
Nystose, MedChemExpress
Code produit 16494917
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494917 50 mg
16449166 100 mg
16419238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494917 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1499
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nystose
CAS 13133-07-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H42O21
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Poids de la formule 666.58
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism