Learn More
O(1),O(3)-Bis(carboxyméthyl)-O(2),O(4)-diméthyl-p-tert-butylcalix[4]arène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409476 0.1 g 0.10g
11419476 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19192.77
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 136157-98-7 | C50H64O8 | 793.054 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136157-98-7
Formule moléculaire C50H64O8
Poids moléculaire (g/mol) 793.054
Numéro MDL MFCD00798565
Clé InChI GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 arene
CID PubChem 15243456
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Point de fusion 250°C to 252°C
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 793.06