Learn More
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétrafluoroborate de tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313097 25 g 25g
11393087 1 g 1g
11303097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13470.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321.09 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N,′,N′-tétraméthyluronium est utilisé comme synthèse de peptides en phase solide. Il est également utilisé pour étudier dix réactifs différents de couplage à base de sel de phosphonium et d’uronium, qui sont utilisés pour synthétiser quatre peptides.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile (100 mg/ml, transparent, incolore), le DMF (160,55 mg/ml, transparent) et l’eau (3 mg/ml à 20°C).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125700-67-6
Formule moléculaire C11H16BF4N5O
Poids moléculaire (g/mol) 321.09
Numéro MDL MFCD00077413
Clé InChI JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
CID PubChem 2733207
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Point de fusion 195°C to 198°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 7066325
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
Nom IUPAC [benzotriazol-1-yloxy(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 321.08
Pourcentage de pureté 99%