Learn More
Chlorhydrate de o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15626804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15626804 250 mg 250mg
15606804 1 g 1g
15616804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15626804 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186712500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Chlorhydrate de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine, 98 %, C7H4F5NO.HCl, numéro CAS-57981-02-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57981-02-9
Formule moléculaire C7H5ClF5NO
Poids moléculaire (g/mol) 249.57
Numéro MDL MFCD00012953
Clé InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
CID PubChem 122307
Nom IUPAC O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]hydroxylamine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 227.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formule linéaire C6F5CH2ONH2·HCl
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 249.57
Pourcentage de pureté 98%