Learn More
Chlorhydrate d’O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488287 0.25 g 0.25g
11468287 1 g 1g
11478287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18368.01
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorhydrate d’O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine, > -99 %, C7H5ClF5NO, numéro CAS-57981-02-9
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of oximes of steroids having keto group. It is used as a derivatization reagent in the determination of thromboxane B2, prostaglandins, amygdalin and a variety of aldehydes, ketones and acids. It is a versatile reagent utilized for the detection of carbonyl-containing compounds by gas chromatography (GC), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and other methods. As a derivatization reagent, it is also used for EC/LC analysis of keto-steroids and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine est utilisé dans la préparation d’oximes de stéroïdes ayant un groupe céto. Il est utilisé comme réactif de dérivatisation dans la détermination de la thromboxane B2, des prostaglandines, de l’amygdaline et d’une variété d’aldéhydes, de cétones et d’acides. Il s’agit d’un réactif polyvalent utilisé pour la détection de composés contenant du carbonyle par chromatographie en phase gazeuse (GC), spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GC-MS) et d’autres méthodes. Comme réactif de dérivatisation, il est également utilisé pour l’analyse EC/LC des céto-stéroïdes et des glucides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57981-02-9
Formule moléculaire C7H5ClF5NO
Poids moléculaire (g/mol) 249.57
Numéro MDL MFCD00012953
Clé InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
CID PubChem 122307
Nom IUPAC O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]hydroxylamine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion ∼215°C (sublimation)
Quantité 0.25 g
Beilstein 4031190
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 249.57
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride