Learn More
O-(2-acétamido-2-désoxy-3,4,6-tri-O-acétyl-β-D-glucopyranosyl)-N-Fmoc-L-sérine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-(2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-N-Fmoc-L-serine |
| CAS | 160067-63-0 |
| Formule moléculaire | C32 H36 N2 O13 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-L-serine, FmocSer(Ac3-β-D-GlcNAc)-OH, O-(2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-N-(fluoren-9-yl-methoxycarbonyl)-L-serine |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26+,27+,28+,29+,31+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | Ácido (2S)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 656.63 |
| Poids de la formule | 656.222 |