Learn More
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate, TRC
Code produit 30132725
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132725 100 mg 100mg
30005616 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA157250100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132489-69-1
Formule moléculaire C15 H19 N3 O7
Poids moléculaire (g/mol) 353.33
Nom IUPAC [(Z)-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-ylidene]amino] N-phenylcarbamate
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O/C/1=N\OC(=O)Nc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Poids de la formule 353.1223
Pourcentage de pureté >95%