Learn More
O-(2-acétamido-2-désoxy-D-glucopyranosylidène)amino N-phénylcarbamate, TRC
Code produit 30309570
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309570 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA15725010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate
CAS 132489-69-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H19 N3 O7
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O/C/1=N\OC(=O)Nc2ccccc2
Nom IUPAC [(Z)-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ilideno]amino] N-fenilcarbamato
Poids moléculaire (g/mol) 353.33
Poids de la formule 353.1223
Pourcentage de pureté >95