Learn More
O-(3-Chloro-4-hydroxyphényl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine |
| CAS | 4299-63-2 |
| Formule moléculaire | C15H12ClI2NO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-Alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12ClI2NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(Cl)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphénoxy)-3,5-diiodophényl]acide propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 559.52 |
| Poids de la formule | 558.8544 |