Learn More
o-3M3FBS, R&D Systems™
Code produit 18094082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094082 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18094082 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1942/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A Tocris product, part of R&D Systems. Inactive analog of m-3M3FBS (Cat. No. 1941)
Inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-3M3FBS
CAS 313981-55-4
Formule moléculaire C16H16F3NO2S
Numéro MDL MFCD00784362
Quantité 10 mg
Synonyme o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
Clé InChI SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 343.36
CID PubChem 770820
Poids de la formule 343.36
Pourcentage de pureté >99%
Gamme de produits Tocris