Learn More
Acide O-(4-hydroxyphényl)-L-lactique, TRC
Code produit 30406261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406261 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406261 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH971150250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 250 mg
Synonyme (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-(4-hydroxyphénoxy)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579