Learn More
Chlorhydrate d’O-(4-nitrobenzyl)hydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride |
| Point de fusion | ∽215°C (decomposition) |
| Odeur | Nearly Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3709565 |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 204.61 |
| Pourcentage de pureté | 98% |