Learn More
Chlorhydrate de O-4-nitrobenzylhydroxylamine, TRC
Code produit 30476543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476543 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4955301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Formule moléculaire C7H9ClN2O3
Quantité 1 g
Synonyme O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC O-[(4-nitrophényl)méthyl]hydroxylamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 204.61
Poids de la formule 204.0302