Learn More
Chlorhydrate de O-4-nitrobenzylhydroxylamine, TRC
Product Code. 30479544
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30479544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30479544 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN4955305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Formule moléculaire C7H9ClN2O3
Quantité 5 g
Synonyme O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC O-[(4-nitrophényl)méthyl]hydroxylamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 204.61
Poids de la formule 204.0302