Learn More
Héxafluorophosphate d’O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471350 50 g 50g
11355055 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471350 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26402.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 330645-87-9 | C11H15ClF6N5OP | 413.689 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330645-87-9
Formule moléculaire C11H15ClF6N5OP
Poids moléculaire (g/mol) 413.689
Numéro MDL MFCD04973268
Clé InChI ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
CID PubChem 42624899
Nom IUPAC [(6-chlorobenzotriazol-1-yl)oxy-(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Quantité 50 g
Poids de la formule 413.69
Pourcentage de pureté ≥98%