Learn More
Tétrafluroborate de O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425275 25 g 25g
15415275 5 g 5g
15435275 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54732.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 330641-16-2 | C11H15BClF4N5O | 355.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330641-16-2
Formule moléculaire C11H15BClF4N5O
Poids moléculaire (g/mol) 355.53
Numéro MDL MFCD04973270
Clé InChI GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-6-chloro-1h-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborat e, 6-chlorobenzotriazol-1-yl oxy-dimethylamino methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate, tctu; 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium tetrafluoroborate, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-yl oxy dimethylamino methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, 1h-benzotriazolium, 1-bis dimethylamino methylene-5-chloro-, 3-oxide tetrafluoroborate 1-1:1, acmc-1agto, ksc569q6h
CID PubChem 24898642
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; {[(6-chloro-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)oxy](dimethylamino)methylidene}dimethylazanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Point de fusion 198°C to 204°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 355.53
Pourcentage de pureté ≥99%