Learn More
Hexafluorophosphate de O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15582293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15582293 50 g 50g
15572293 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15582293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448930500
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 330645-87-9 | C11H15ClN5O·F6P | 413.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330645-87-9
Formule moléculaire C11H15ClN5O·F6P
Poids moléculaire (g/mol) 413.69
Clé InChI ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
CID PubChem 42624899
Nom IUPAC [(6-chlorobenzotriazol-1-yl)oxy-(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion 185.0°C to 190.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 50 g
Poids de la formule 413.69
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-(6-Chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.