Learn More
Hexafluorophosphate d’O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392029 5 g 5g
11382029 1 g -
11302039 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26082.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380.24 g/mol
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′i-tétraméthyluronium hexafluorophosphate est un réactif de couplage et utilisé comme additif dans la synthèse des peptides. Il intervient également de manière efficace pour accélérer le processus de couplage et réduire la perte d’intégrité chirale.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les matériaux très acides ou alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 148893-10-1
Formule moléculaire C10H15F6N6OP
Poids moléculaire (g/mol) 380.24
Numéro MDL MFCD00274639
Clé InChI JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
CID PubChem 9886157
Nom IUPAC [Diméthylamino(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Poids de la formule 380.23
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphate