Learn More
Chlorhydrate de O,α-diméthyl-L-tyrosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 35026-10-9 |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-Tyrosine, O,α-dimethyl-, hydrochloride (9CI), (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@](C)(N)C(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)-2-metilpropanoico;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.7 |
| Poids de la formule | 245.0819 |