Learn More
O-acétyl isovanilline, TRC
Code produit 30310455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1797351G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetyl Isovanillin
CAS 881-57-2
Formule moléculaire C10H10O4
Quantité 1 g
Synonyme 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de (5-formyl-2-méthoxyphényl) ;
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579