Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de O-acétyl-L-sérine
Code produit 15496649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496649 5 g 5g
15486649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496649 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64933.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat pour la cystéine synthase et la bêta-alanine synthase substituée dans les plantes supérieures
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-acétyl-L-sérine, un précurseur de la cystéine, est utilisé comme substrat pour l’identification, la différenciation et la caractérisation de(s) O-acétyl-L-sérine(thiol)lyase(s) (OASTL) impliquée(s) dans la biosynthèse de la cystéine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol presque transparent.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66638-22-0
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.588
Numéro MDL MFCD00060169
Clé InChI MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Synonyme o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 44630053
Nom IUPAC Acide (2S)-3-2acétyloxy-aminopropanoïque;chlorhydrate
SMILES CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol almost transparency.
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.59
Forme physique Poudre