Learn More
O-acétyl losartan, TRC
Code produit 30316003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316003 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316003 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA185300250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Formule moléculaire C24 H25 Cl N6 O2
Quantité 250 mg
Synonyme [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP)
Formule InChI InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nom IUPAC acétate de [2-but__-5-chloro-3-[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]imidazol-4-yl]méthyl acétate
Poids moléculaire (g/mol) 464.95
Poids de la formule 464.1728