Learn More
O-acétylhomosérine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Acetylhomoserine |
| CAS | 7540-67-2 |
| Formule moléculaire | C6H11NO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | O-Acetyl-L-homoserine, (2S)-4-(Acetyloxy)-2-aminobutanoic acid, L-2-Amino-4-acetoxybutyric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(O)=O)CCOC(C)=O |
| Nom IUPAC | O-acétyl-L-homosérine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Poids de la formule | 161.07 |