Learn More
Acide o-acétylsalicylique, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464114 2500 g 2500g
11458710 100 g 100g
11454114 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464114 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12488.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 2500g
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
O-Acetylsalicylic acid is the prototypical analgesic used in the treatment of mild to moderate pain. acts as an inhibitor of cyclooxygenase which results in the inhibition of the biosynthesis of prostaglandins. Aspirin also inhibits platelet aggregation and is used in the prevention of arterial and venous thrombosis. Along with sodium salicylate (sc-3520), aspirin has been shown to block the long terminal repeat from the human immunodeficiency virus and the Ig κ enhancer from NFκB dependent transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide o-acétylsalicylique est l’analgésique prototype utilisé dans le traitement de la douleur légère à modérée. Il agit comme inhibiteur de la cyclooxygénase, ce qui entraîne l’inhibition de la biosynthèse des prostaglandines. L’aspirine inhibe également l’agrégation plaquettaire et est utilisée dans la prévention de la thrombose artérielle et veineuse. Avec le salicylate de sodium (sc-3520), l’aspirine a démontré sa capacité à bloquer la longue répétition terminale du virus de l’immunodéficience humaine et de l’activateur de lg κ de la transcription NFκB-dépendante.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 100 % (80 mg/ml), le DMSO (41 mg/ml) ou le DMF (30 mg/ml) ; légèrement soluble dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) de pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-78-2
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00002430
Clé InChI BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
CID PubChem 2244
ChEBI CHEBI:15365
Nom IUPAC Acide2-acétyloxybenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetylsalicylic acid
Point de fusion 133°C to 140°C
Densité 1.4
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 779271
Merck Index 14,851
Informations sur la solubilité Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté 99%