Learn More
Chlorure d’O-Acetylsalicyloyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384364
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. Quantité unitSize
11384364 100 g 100g
11364364 5 g -
11374364 25 g 25g
3 options
Code produit. 11384364
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00919.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5538-51-2 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety. It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides. It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO. It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’O-acetylsalicyloyle est utilisé dans la synthèse de ligands hétéroorganiques bidentés énantiomériquement purs construits sur des squelettes achiraux simples et contenant une fraction d’aziridine. Il est utilisé dans la synthèse générale des acétoxybenzamides. Il est utilisé dans la synthèse chimique du conjugué 2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyloxy(TEMPO)-aspirine par réaction de condensation avec 4-hydroxy-TEMPO. Il est utilisé comme réactif dans l’acylation des cyclobutènediones.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5538-51-2
Formule moléculaire C9H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 198.602
Numéro MDL MFCD00000663
Clé InChI DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetoxybenzoyl chloride, o-acetylsalicyloyl chloride, acetylsalicyloyl chloride, 2-chlorocarbonyl phenyl acetate, benzoyl chloride, 2-acetyloxy, aspirin chloride, o-acetylsalicyloylchloride, acetylsalicoyl chloride, 2-carbonochloridoyl phenyl acetate, ascc
CID PubChem 79668
Nom IUPAC (2-carbonochloridoylphényl) acétate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetylsalicyloyl chloride
Point de fusion 47°C to 50°C
Point d’ébullition 134°C to 136°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 880372
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Reacts with water.
Poids de la formule 198.61
Pourcentage de pureté 97%