Learn More
Chlorure d'O-acétylsalicyloyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Acetylsalicyloyl Chloride |
| CAS | 5538-51-2 |
| Formule moléculaire | C9H7ClO3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.6 |
| Poids de la formule | 198.0084 |