Learn More
Chlorure d'O-acétylsalicyloyle, TRC
Code produit 30314315
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314315 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18793510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetylsalicyloyl Chloride
CAS 5538-51-2
Formule moléculaire C9H7ClO3
Quantité 10 g
Synonyme 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 198.6
Poids de la formule 198.0084