Learn More
O-Allylhydroxylamine Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30986857
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986857 1 g
30985505 5 g
30981850 500 g
30984390 100 g
30970895 25 g
30982059 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30986857 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1459281g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Allylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 38945-21-0
Formule moléculaire C3H8ClNO
Numéro MDL MFCD00012957
Quantité 1 g
SMILES NOCC=C.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 109.55
Pourcentage de pureté 97%