Learn More
o-anisaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10776691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776691 5 g Flacon en verre 5g
10255290 100 g Flacon en verre 100g
10173000 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10776691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149220050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-02-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003308
Clé InChI PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
CID PubChem 8658
Nom IUPAC 2-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Anisaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34.0°C to 40.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 117°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5608
Quantité 5 g
Beilstein 08, IV, 180
Merck Index 10, 5866
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Anisaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.