Learn More
O-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454023 250 g 250g
11444023 1000 g 1000g
11464023 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10288.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’o-Anisidine est utilisée dans les colorants, les parfums et les produits pharmaceutiques intermédiaires. Elle est utilisée pour produire du colorant azoïque.
Solubilité
Soluble dans l’acide inorganique dilué, l’alcool, l’éther diéthylique. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants, les anhydrides acides, les chloroformates, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-04-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007688
Clé InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
CID PubChem 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nom IUPAC 2-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Anisidine
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.092 g/mL
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.574
Quantité 250 g
Numéro UN UN2431
Beilstein 386210
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Anisidine