Learn More
o-anisidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10192890 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10192890 1 L Flacon en verre 1L
10010690 5 mL Flacon en verre 5mL
10102900 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10192890 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-04-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00007688
Clé InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
CID PubChem 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nom IUPAC 2-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Anisidine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3.0°C to 6.0°C
Densité 1.0920g/mL
Point d’ébullition 225.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5730 to 1.5750
Quantité 1 L
Beilstein 13, 358
Merck Index 14, 667
Gravité spécifique 1.092
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Anisidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.