Learn More
Chlorure dʼo-anisoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10349440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10349440 25 g Flacon en verre 25g
10124780 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10349440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276110250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21615-34-9
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Numéro MDL MFCD00000664
Clé InChI RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
CID PubChem 88969
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Anisoyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1460g/mL
Point d’ébullition 128°C to 129°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5714 to 1.5734
Quantité 25 g
Beilstein 10, 140
Gravité spécifique 1.146
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose in water
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Anisoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.