Learn More
Sulfimide o-Benzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496806 2500 g 2500g
11476806 100 g 100g
11486806 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23938.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.181 g/mol
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. It is used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium, saccharine and aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. Il est utilisé dans une méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance pour la séparation et la détermination simultanées de l’acésulfame potassium, de la saccharine et de l’aspartame.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-07-2
Formule moléculaire C7H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 183.181
Numéro MDL MFCD00005866
Clé InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
CID PubChem 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Benzoic sulfimide
Point de fusion 227°C to 230°C
Densité 0.828
Quantité 2500 g
Beilstein 6888
Merck Index 14,8311
Informations sur la solubilité Soluble in water (3.3g/L at 20°C).
Poids de la formule 183.18
Pourcentage de pureté ≥98%