Learn More
Hexafluorophosphate d’O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C11H16F6N5OP |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.247 |
| Poids de la formule | 379.25 |
Sécurité et traitement
- O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N`,N`-tetramethyluronium hexafluorophosphate