Learn More
Tétrafluoroborate d’O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13574990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13574990 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13574990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303180050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Point de fusion 205.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C1;1;H1;6;N5;O·BF4;
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 3 g/L (20°C).
Poids moléculaire (g/mol) 321.09
Poids de la formule 321.09
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.