Learn More
Tétrafluoroborate de O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tétraméthyluronium, TRC
Code produit 30330083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330083 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20699510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Formule moléculaire C11H16BF4N5O
Quantité 10 g
Synonyme 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-) (1:1), 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-), O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-Benzotriazolyl Tetramethylisouronium Tetrafluoroborate, TBTU
Formule InChI InChI=1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC [benzotriazol-1-yloxy(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazaium ;tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 321.08
Poids de la formule 321.1384