Learn More
O-Benzyl-L-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480507 5 g 5g
11470507 1 g 1g
11448710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22393.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4726-96-9
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.218
Numéro MDL MFCD00065937
Clé InChI IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonyme o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
CID PubChem 78457
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylméthoxypropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-L-serine
Point de fusion 213°C (decomposition)
Beilstein 2114846
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.22
Rotation optique +7° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%