Learn More
O-Benzyl-L-Sérine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | O-Benzyl-L-Serine |
| CAS | 4726-96-9 |
| Formule moléculaire | C10H13NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-phénylméthoxypropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.22 |
| Poids de la formule | 195.0895 |