Learn More
O-Benzyl-L-Sérine, TRC
Code produit 30332115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3161801G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-L-Serine
CAS 4726-96-9
Formule moléculaire C10H13NO3
Quantité 1 g
Synonyme O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-phénylméthoxypropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Poids de la formule 195.0895