Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de O-benzyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478576 5 g 5g
15468576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63908.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34805-17-9 | C17H20ClNO3 | 321.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34805-17-9
Formule moléculaire C17H20ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 321.80
Numéro MDL MFCD00080888
Clé InChI IQKXGACPIPNLEL-RDZNSINMNA-N
Synonyme h-tyr bzl-ome.hcl, h-tyr bzl-ome hcl, o-benzyl-l-tyrosine methyl ester hydrochloride, c17h19no3.hcl, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-tyr bzl-omehcl, h-tyr bzl-ome??hcl, h-tyr bzl-ome·hcl, h-tyr bzl-ome hydrochloride, o-benzyl tyrosine methyl ester hydrochloride
CID PubChem 12616037
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
Nom IUPAC methyl 2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de la formule 321.8
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide