Learn More
Chlorhydrate de o-benzylhydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473637 5 g 5g
11483637 25 g 25g
11493637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17393.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2687-43-6 | C7H10ClNO | 159.613 g/mol
For use in the formation of nitrones from carbonyl compounds and their use in cycloaddition reactions. Used as a reagent used in the synthesis of hydroxylamines and hydroxyamates. Effective reagent used to prepare α-hydroxybenzylamines from α-hydroxyketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
À utiliser dans la formation de nitrones à partir de composés carbonylés et leur utilisation dans les réactions de cycloaddition. Utilisé comme réactif pour la synthèse des hydroxylamines et des hydroxyamates. Réactif efficace utilisé pour la préparation de α-hydroxybenzylamines à partir de α-hydroxyketones.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2687-43-6
Formule moléculaire C7H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 159.613
Numéro MDL MFCD00012952
Clé InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
CID PubChem 102312
Nom IUPAC O-benzylhydroxylamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Point de fusion ∼238°C (sublimation)
Quantité 5 g
Beilstein 3595440
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and methanol.
Poids de la formule 159.62
Pourcentage de pureté 99%