Learn More
Chlorhydrate d’O-benzylhydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636862 25 g Flacon en verre 25g
10487280 5 g Flacon en verre 5g
10404605 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105970250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2687-43-6 | C7H9NO·HCl | 159.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2687-43-6
Formule moléculaire C7H9NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 159.62
Numéro MDL MFCD00012952
Clé InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
CID PubChem 102312
Nom IUPAC O-benzylhydroxylamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2ONH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 06, 440
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water
Poids de la formule 159.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.