Learn More
Chlorhydrate d'O-benzylhydroxylamine, TRC
Code produit 30347221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2790805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Formule moléculaire C7 H9 N O . HCl
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccccc1
Nom IUPAC O-benzylhydroxylamine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 159.61
Poids de la formule 159.0451