Learn More
o-Crésol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Conditionnement:
2000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435053 500 g 500g
15403057 2000 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11435053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12307.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.12€
    38.65€ / 500g
    Économisez 8.47€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
o-Cresol is mainly used as a precursor to other compounds. Kolbe-Schmitt carboxylation gives o-cresotinic acid, a pharmaceutical intermediate. The muscle relaxant Mephenesin is an ether derived from o-cresol. Used as adhesives and sealant chemicals, fuels and fuel additives, intermediates, Solvents, Paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ortho-crésol est principalement utilisé comme précurseur d’autres composés. La réaction de carboxylation de Kolbe-Schmitt donne de l’acide ortho-crésotique, intermédiaire pharmaceutique. La méphénésine, relaxant musculaire, est un éther dérivé de l’ortho-crésol. Utilisé comme adhésifs et produits chimiques pour sceller, carburants et additifs pour carburant, produits intermédiaires, solvants, peintures et revêtements.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’éther. Insoluble dans l’eau mais soluble dans 40 volumes d’eau. Soluble dans le tétrachlorure de carbone
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-48-7
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002226
Clé InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
CID PubChem 335
ChEBI CHEBI:28054
Nom IUPAC 2-méthylphénol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresol
Point de fusion 30°C to 34°C
Densité 1.048
Point d’ébullition 190°C to 192°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN3455
Beilstein 506917
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2579
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether. Insoluble in water but soluble in about 40 parts water. Soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Cresol