Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Cresol |
| Point de fusion | 30.99°C (1013hPa) |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.05g/cu.cm at 20°C |
| Point d’ébullition | 191°C (1013 hPa) |
| Point d’éclair | 81°C (177.8°F) |
| Température d’allumage | 1110°F |
| Odeur | Characteristic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3C6H4OH |
| Afficher plus |