Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488298 10 kg Récipient en plastique 10kg
10442865 100 g Flacon en verre 100g
10346220 500 g Flacon en verre 500g
10498630 1 kg Flacon en verre 1kg
10300054 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13488298 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110550100
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002226
Clé InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
CID PubChem 335
ChEBI CHEBI:28054
Nom IUPAC 2-méthylphénol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Ambre à incolore
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 191.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 10 kg
Beilstein 06,349
Merck Index 15,2564
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosité 4.75 mPa.s (35°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.