Learn More
o-Cresol, TRC
Code produit 18013250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013250 50 g 50g
18012950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18013250 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78191050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-48-7
Formule moléculaire C7 H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Synonyme Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
Nom IUPAC 2-méthylphénol
SMILES Cc1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylphenol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Poids de la formule 108.0575
Pourcentage de pureté >95%