Learn More
acide o-crésolglycolique, TRC
Code produit 30137430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137430 500 mg 500mg
30136138 50 mg 50mg
30009745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB399870500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-49-5
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Synonyme o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
Nom IUPAC Acide2-(2 -méthylphénoxy)acétique
SMILES Cc1ccccc1OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolglycolic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Poids de la formule 166.063